Learn More
Acide nonanoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Nonanoic acid is used in the preparation of plasticizers and lacquers. It is commonly used in conjunction with glyphosate, for a quick burn-down effect in the control of weeds in turfgrass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide nonanoïque est utilisé dans la préparation des plastifiants et des laques. Il est couramment utilisé en association avec le glyphosate, pour la destruction rapide des mauvaises herbes dans le gazon.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C,0.26g/l. Soluble dans l’alcool et le dipropylène-glycol.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | Nonanoic acid |
| Point de fusion | 10°C to 12°C |
| Densité | 0.905 |
| pH | 3.5 |
| Point d’ébullition | 253°C to 255°C |
| Point d’éclair | 140°C (284°F) |
| Odeur | Unpleasant |
| Indice de réfraction | 1.4315 |
| Quantité | 250 mL |
| Numéro UN | UN3265 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Nonanoic acid
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Nonanoic acid
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.