Learn More
Justrite™ Bidons de sécurité non métalliques pour déchets liquides
Résiste aux chocs, perforations et ébrèchements. Le bidon de sécurité non métallique pour déchets liquides est pourvu d’une ouverture large et d’un dispositif de blocage du bouchon en position ouverte pour un remplissage / versement aisé.
228.00€ - 310.00€
Spécification
Matériau | HDPE |
---|---|
Type de produit | Bidon pour la collecte de déchets liquides |
Certifications/Conformité | FM |
Diamètre (métrique) externe | 30,5 cm |
Diamètre (impériale) externe | 12 po |
Code produit | Marque | Couleur | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12779606
|
Justrite™
14762Z |
Rouge | 2 gal | 7,5 L | Pare-flamme et raccord en acier inoxydable |
297.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12913695
|
Justrite™
12754 |
Blanc | 5 gal | 19 L | Pare-flamme et raccord en acier inoxydable |
239.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10723873
|
Justrite™
14765Z |
Rouge | 5 gal | 19 L | Pare-flamme et raccord en acier inoxydable |
310.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12993685
|
Justrite™
12751 |
Blanc | 2 gal | 7,5 L | Pare-flamme et raccord en acier inoxydable |
228.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Résiste aux chocs, perforations et ébrèchements.Le bidon de sécurité non métallique pour déchets liquides est pourvu d’une ouverture large et d’un dispositif de blocage du bouchon en position ouverte pour un remplissage / versement aisé.
- Résiste aux chocs, aux perforations et aux produits chimiques
- Stockage en toute sécurité des liquides corrosifs pour les bidons de sécurité en acier inox ou en acier recouvert
- Disponibles avec raccords en acier inox
- Pare-flamme double-paroi de protection contre l’ignition extérieure
- Bouchon à ventilation automatique pour prévenir l’accumulation de pression entre 3 et 5 psig
Certifications
Homologation FM (sauf 17-985-72C).
† Avec jauge de remplissage automatique.
Spécification
HDPE | |
FM | |
12 po |
Bidon pour la collecte de déchets liquides | |
30,5 cm |