Learn More
Invitrogen™ Tubes microfuges antiadhésifs, exemptes de RNase
Code produit. 10499034
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Type de surface:
Graduated, low-binding
Gradué, à faible liaison
Graduée
Quantité:
1000 Tubes/Pk.
250 Tubes/Pk.
500 Tubes/Pk.
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
500 pièces
Code produit. 10499034
Marque: Invitrogen™ AM12300
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces microtubes sont dotés d’une surface antiadhésive, à faible liaison et sont garantis exempts de RNase et de DNase.
Les tubes à microcentrifuger Ambion™ sont dotés d’une surface antiadhésive, à faible liaison et sont garantis exempts de RNase et de DNase.
Ces microtubes sont dotés d’une surface antiadhésive, à faible liaison et sont garantis exempts de RNase et de DNase. Leur conception intègre une étanchéité positive qui résiste à des températures comprises entre -90°C et +120°C. Ils sont en outre marqués d’une graduation pratique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparents
Capacité (métrique) 0,5 ml
Matériau Polypropylène
Quantité 1000 Tubes/Pk.
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Gamme de produits Ambion™
Conditions d’expédition Température ambiante
Exempt de DNase Sans DNase, sans RNase
Autoclavable Autoclavable
Type de bouchon Bouchon à clipser
Closure Included Oui
Graduated Oui
Type de produit Tube de microcentrifugation exempt de RNase
Type de surface Graduated, low-binding
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.