Learn More
Novus Biologicals™ NOP9 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Code produit 18540023 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 ml
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18540023 0,1 ml 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18540023 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur H00161424T01
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Spécification
Quantité 0,1 ml
Contenu et stockage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Cible NOP9
Synonyme C14orf21, chromosome 14 open reading frame 21, KIAA2021, pumilio domain-containing protein C14orf21
Symbole de gène(s) NOP9