Learn More
uvex Bottes de sécurité résistant aux produits chimiques NORA S5 SRC
Code produit 15304183 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
38
40
43
45
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15304183 38 1 pièce
15324183 40 1 pièce
15354183 43 1 pièce
15374183 45 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15304183 Fournisseur uvex Code fournisseur 9475638
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.30€
    36.43€ / 1 pièces
    Économisez 3.87€
    9% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Les bottes de sécurité NORA sont caractérisées par une très grande résistance aux huiles, aux graisses, aux carburants, aux alcalis, aux acides et aux désinfectants, ce qui en fait le choix de bottes idéal pour travailler avec des produits chimiques.Les bottes sont dotées d’un bout en acier robuste et protecteur avec une semelle intermédiaire en acier résistant à la pénétration
  • Les bottes résistent aux huiles, aux graisses, aux carburants, aux alcalis, aux acides et aux désinfectants
  • Classe de protection S5 SRC conformément à la norme EN ISO 20345:2011
  • Bout en acier robuste et protecteur avec semelle intermédiaire en acier résistant à la pénétration
  • Exemptes de plastifiants contenus dans la liste des candidats SVHC du règlement REACH
  • Renforcement aux orteils et talons, ainsi que protection des chevilles
  • La semelle de forme anatomique aide à prévenir la fatigue des pieds
  • Antistatique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune
Matériau PVC
Dimensions 38
Matériau au niveau des orteils Acier
Sexe Unisexe
Résistant à Huiles, graisses, carburants, alcalis, acides et désinfectants
Waterproof Non
EN ISO 20345 S5
Type de produit Chaussure de sécurité