Learn More
(Norbornadiène)rhodium(I) 2,4-pentanedionate, Rh 34,9 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15457295
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 15457295
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 046727.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (Norbornadiene)rhodium(I) 2,4-pentanedionate
CAS 32354-50-0
Point de fusion 176°C to 178°C
Couleur Jaune
Formule moléculaire C12H15O2Rh
Numéro MDL MFCD00075071
Quantité 1 g
Synonyme Acetylacetonato(norbornadiene)rhodium(I); Ir(acac)(nbd)
Clé InChI IIQPRGKBFZGPIB-LWFKIUJUSA-M
SMILES [Rh+].C\C([O-])=C\C(C)=O.C1C2C=CC1C=C2
Nom IUPAC λ¹-rhodium(1+) bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate
Poids moléculaire (g/mol) 294.16
Poids de la formule 294.15
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 34.9%
Forme physique Solide cristallin