Learn More
Norcamphre, +98 % Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11351297
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
Code produit. 11351297
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L01491.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Il s’agit d’un élément important dans la synthèse organique qui sert également de précurseur aux norbornéols.
Norcamphor is used as a building block in organic synthesis. It is also used as a precursor to norborneols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le norcamphre est utilisé comme bloc de construction en synthèse organique. Il est également utilisé comme précurseur des norbornéols.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Sensible à la chaleur et à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-38-1
Formule moléculaire C7H10O
Poids moléculaire (g/mol) 110.156
Numéro MDL MFCD00074823
Clé InChI KPMKEVXVVHNIEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme norcamphor, 2-norbornanone, bicyclo 2.2.1 heptan-2-one, norcampher, 2-oxonorbornane, norbornan-2-one, 2,5-methanocyclohexanone, 8,9,10-trinorbornan-2-one, bicyclo 2.2.1 heptan-3-one
CID PubChem 10345
Nom IUPAC bicyclo[2.2.1]heptan-3-one
SMILES C1CC2CC1CC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Norcamphor
Point de fusion 92°C to 97°C
Point d’ébullition 172°C to 174°C
Point d’éclair 33°C (91°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN1325
Beilstein 1209657
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in methanol.
Poids de la formule 110.16
Pourcentage de pureté ≥98%