Learn More
Norcamphre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3779348 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10765231
Marque: Thermo Scientific Acros 129250050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 497-38-1 | C7H10O | 110.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-38-1
Formule moléculaire C7H10O
Poids moléculaire (g/mol) 110.16
Numéro MDL MFCD00074823
Clé InChI KPMKEVXVVHNIEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme norcamphor, 2-norbornanone, bicyclo 2.2.1 heptan-2-one, norcampher, 2-oxonorbornane, norbornan-2-one, 2,5-methanocyclohexanone, 8,9,10-trinorbornan-2-one, bicyclo 2.2.1 heptan-3-one
CID PubChem 10345
Nom IUPAC bicyclo[2.2.1]heptan-3-one
SMILES C1CC2CC1CC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Norcamphor
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 88°C to 91°C
Couleur Incolore à blanc
Densité 33g/mL
Point d’ébullition 168°C to 172°C
Point d’éclair 33°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 07, 57
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 110.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux adhérents