Learn More
Chlorhydrate de norclozapine, 1 mg/ml dans l'isopropanol (sous forme de base libre), Lipomed
Code produit 30460671
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30460671 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460671 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMCLZ1882HC1LI
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Chlorhydrate de norclozapine, 1 mg/ml dans l'isopropanol (sous forme de base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Norclozapine Hydrochloride
CAS 2741767-92-8
Noms d’analytes ou de composants Norclozapine Hydrochloride
Conditions d’expédition Ice Pk. (-20°C)
Formule moléculaire C17 H17 Cl N4 . Cl H
Concentration 1 mg/mL
Synonyme 5 H-Dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine, 8-chloro-11-(1-piperazinyl)-, hydrochloride (1:1) (ACI), 8-Chloro-11-piperazin-1-yl-5 H-dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine Hydrochloride, Norclozapine HCl
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4
Nom IUPAC 3-chloro-6-pipérazin-1-yl-11H-benzo[b][1,4]benzodiazépine;chlorhydrate
Solvent or Matrix Isopropanol
Industry Type Pharmaceutical
Poids moléculaire (g/mol) 349.2576
Quantité 1 mL
Poids de la formule 348.0909 g/mol