Learn More
Acide nordihydroguaiaretique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10288983 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
500mg
5g
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10288983 500 mg Flacon en verre 500mg
10577883 1 g Flacon en verre 1g
10280253 5 g Flacon en verre 5g
3 options
Code produit. 10288983
Marque: Thermo Scientific Acros 376305000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 500-38-9 | C18H22O4 | 302.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 500-38-9
Formule moléculaire C18H22O4
Poids moléculaire (g/mol) 302.37
Numéro MDL MFCD00002206
Clé InChI HCZKYJDFEPMADG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nordihydroguaiaretic acid, ndga, dihydronorguaiaretic acid, norhydroguaiaretic acid, nordihydroguairaretic acid, norguaiaretic acid, dihydro, 1,2-benzenediol, 4,4'-2,3-dimethyl-1,4-butanediyl bis, dinorguaiaretic acid, dihydro, 4,4'-2,3-dimethyltetramethylene dipyrocatechol, 2,3-bis 3,4-dihydroxyphenylmethyl butane
CID PubChem 4534
ChEBI CHEBI:7625
Nom IUPAC 4-[4-(3,4-dihydroxyphényl)-2,3-diméthylbutyl]benzène-1,2-diol
SMILES CC(CC1=CC(=C(C=C1)O)O)C(C)CC2=CC(=C(C=C2)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nordihydroguaiaretic acid
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 184°C to 189°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(OH)2C6H3CH2CH(CH3)]2
Quantité 500 mg
Beilstein 6,IV,7771
Merck Index 15,6782
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble in hot water. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetone,slightly soluble in chloroform,insoluble in petroleum ether
Poids de la formule 302.37
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nordihydroguaiaretic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.