Learn More
Acide nordihydroguaiarétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11372036
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11372036
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L03149.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 500-38-9 | C18H22O4 | 302.37 g/mol
Nordihydroguaiaretic acid is used in the treatment of multiple diseases, including cardiovascular diseases, neurological disorders and cancers. It is also used as an antioxidant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol à 100 %, le méthanol, l’acétone, le diméthylsulfoxyde, le diméthylformamide, l’éthanol (5 % p/v), le glycol, le polyéthylèneglycol (PEG) et légèrement soluble dans l’eau chaude. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 500-38-9
Formule moléculaire C18H22O4
Poids moléculaire (g/mol) 302.37
Numéro MDL MFCD00002206
Clé InChI HCZKYJDFEPMADG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nordihydroguaiaretic acid, ndga, dihydronorguaiaretic acid, norhydroguaiaretic acid, nordihydroguairaretic acid, norguaiaretic acid, dihydro, 1,2-benzenediol, 4,4'-2,3-dimethyl-1,4-butanediyl bis, dinorguaiaretic acid, dihydro, 4,4'-2,3-dimethyltetramethylene dipyrocatechol, 2,3-bis 3,4-dihydroxyphenylmethyl butane
CID PubChem 4534
ChEBI CHEBI:7625
Nom IUPAC 4-[4-(3,4-dihydroxyphényl)-2,3-diméthylbutyl]benzène-1,2-diol
SMILES CC(CC1=CC(=C(C=C1)O)O)C(C)CC2=CC(=C(C=C2)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nordihydroguaiaretic acid
Point de fusion 184°C to 188°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Beilstein 2056825
Merck Index 14,6693
Informations sur la solubilité Soluble in 100% ethanol,methanol,acetone,dimethylsulfoxide,dimethylformamide,ethanol (5% w/v),glycol,PEG,and slightly soluble in hot water. Insoluble in water.
Poids de la formule 302.37
Pourcentage de pureté 97%