Learn More
Chlorhydrate de nordiphenhydramine, LoGiCal
Code produit 30457526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457526 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457526 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0490.03
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nordiphenhydramine Hydrochloride
CAS 53499-40-4
Noms d’analytes ou de composants Nordiphenhydramine Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H19 N O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2-(Diphenylmethoxy)-N-methylethanamine Hydrochloride (Nordiphenhydramine Hydrochloride), Dimenhydrinate Imp. F (EP), Diphenhydramine Hydrochloride Imp. A (EP), Diphenhydramine Imp. A (EP), Diphenhydramine USP Related Compound A, Diphenhydramine USP RC A, 2-(Diphenylmethoxy)-N-methylethanamine Hydrochloride, Nordiphenhydramine Hydrochloride, Dimenhydrinate Imp. F (EP) as Hydrochloride, Diphenhydramine Imp. A Hydrochloride, Diphenhydramine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Diphenhydramine Related Compound A as Hydrochloride, Dimenhydrinate Impurity F as Hydrochloride, Diphenhydramine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Diphenhydramine Impurity A as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C16H19NO.ClH/c1-17-12-13-18-16(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15;/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3;1H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cl.CNCCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC chlorhydrate de 2-benzhydryloxy-N-méthyléthanamine
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 277.79
Quantité 10 mg
Poids de la formule 277,1233 g/mol