Learn More
Noréthistérone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15507039 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15507039
Marque: Thermo Scientific Acros 262890050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-22-4
Formule moléculaire C20H26O2
Poids moléculaire (g/mol) 298.42
Clé InChI VIKNJXKGJWUCNN-XGXHKTLJSA-N
Synonyme norethindrone, norethisterone, norethisteron, micronor, 19-norethisterone, norcolut, noriday, norlutin, primolut-n, norethynodrone
CID PubChem 6230
ChEBI CHEBI:7627
Nom IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-17-hydroxy-13-méthyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodécahydrocyclopenta[a]phénanthrèn-3-one
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2(C#C)O)CCC4=CC(=O)CCC34
Spécification
Nom chimique ou matériau Norethisterone
Point de fusion 205.0°C to 206.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C, 3 h)
Spectre IR Authentique
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, dioxane
Poids de la formule 298.42
Pourcentage de pureté ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Norethisterone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P263-Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement.