Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Norfloxacin-d5 |
| CAS | 1015856-57-1 |
| % max. CAS | <100% |
| Couleur | Blanc |
| Point de fusion | 220°C to 223°C |
| Synonyme | 6-Fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1-pentadeuteroethyl-7-piperazino-3-quinolinecarboxylic acid |
| Poids moléculaire (g/mol) | 324.36 g/mol |
| Quantité | 10 mg |
| Qualité | Antibiotiques |