Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Norfloxacin |
| CAS | 70458-96-7 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Couleur | Blanc jaunâtre |
| Point de fusion | 227°C to 228°C |
| Synonyme | 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid; 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-piperazino-3-quinolinecarboxylic acid |
| Poids moléculaire (g/mol) | 319.33 g/mol |
| Quantité | 100 mg |