Learn More
Norflurazon-desméthyl 10 μg/mL dans l'acétate d'éthyle, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326417
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30326417 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326417 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DRELA15651000EA
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Norflurazon-desmethyl
CAS 23576-24-1
Noms d’analytes ou de composants Norflurazon-desmethyl
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C11 H7 Cl F3 N3 O
Concentration 10 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 3(2H)-Pyridazinone, 5-amino-4-chloro-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-, 3(2H)-Pyridazinone, 5-amino-4-chloro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)- (8CI), 5-Amino-4-chloro-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3(2H)-pyridazinone, 4-Chloro-5-amino-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-3(2H)-pyridazinone, Desmethylnorflurazon, SAN 9774, Norflurazon-desmethyl
Formule InChI InChI=1S/C11H7ClF3N3O/c12-9-8(16)5-17-18(10(9)19)7-3-1-2-6(4-7)11(13,14)15/h1-5H,16H2
Type de solution Single Solution
SMILES NC1=C(Cl)C(=O)N(N=C1)c2cccc(c2)C(F)(F)F
Nom IUPAC 5-amino-4-chloro-2-[3-(trifluorométhyl)phényl]pyridazin-3-one
Solvent or Matrix Ethyl Acetate
Industry Type Environmental Testing
Poids moléculaire (g/mol) 289.64
Quantité 1 mL
Poids de la formule 289.023 g/mol