Learn More
Norgestrel, Mikromol™
Code produit 18092460
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18092460 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18092460 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0122.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Norgestrel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Norgestrel
CAS 6533-00-2
Noms d’analytes ou de composants Norgestrel
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C21 H28 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Norgestrel, DL-Norgestrel, FH 122A, Methylnorethindrone, Monovar, Neogest, Ovrette, Postinor, SH 70850, SH 850, Wy 3707, dl-Norgestrel, rac-13-ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17a-pregn-4-en-20-yn-3-one, 18,19-Dinor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one, 13-ethyl-17-hydroxy-, (+/-)- (8CI), (+/-)-13-Ethyl-17alpha-ethynyl-17-hydroxygon-4-en-3-one, (+/-)-17alpha-Ethynyl-13-ethyl-17-hydroxygon-4-en-3-one, (+/-)-17alpha-Ethynyl-13beta-ethylgon-4-en-17beta-ol-3-one, (+/-)-Norgestrel, 13-Ethyl-17alpha-ethynyl-17beta-hydroxy-4-gonen-3-one, dl-11beta-Ethyl-17alpha-ethynyl-17beta-hydroxygon-4-en-3-one, dl-13-beta-Ethyl-17-alpha-ethynyl-17-beta-hydroxygon-4-en-3-one, alpha-Norgestrel
Formule InChI InChI=1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-19,23H,3,5-12H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
SMILES CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Nom IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-éthyl-17-éthynyl-17-hydroxy-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16- dodécahydrocyclopenta[a]phénanthréne-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 312.45
Quantité 250 mg
Poids de la formule 312,2089 g/mol