Learn More
Norharman, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10598883 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
2.50g
500mg
Code produit. 10598883
Marque: Thermo Scientific Acros 129261000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 244-63-3 | C11H8N2 | 168.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 244-63-3
Formule moléculaire C11H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 168.20
Numéro MDL MFCD00004956
Clé InChI AIFRHYZBTHREPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9h-pyrido 3,4-b indole, norharman, norharmane, beta-carboline, carbazoline, 2,9-diazafluorene, 9h-beta-carboline, 2-azacarbazole, .beta.-carboline
CID PubChem 64961
ChEBI CHEBI:109895
Nom IUPAC 9H-pyrido[3,4-b]indole
SMILES N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=NC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Norharman
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 199.0°C to 201.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Tertiary base)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Beilstein 23, II, 224
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 168.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre