Learn More
Normal Goat IgG, Alexa Fluor 488, Negative Control, R&D Systems™
Description
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Goat samples. It is validated for Control.
Spécification
Spécification
| Antigène | IgG |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Alexa Fluor 488 |
| Dilution | Control 5 uL/10^6 cells |
| Alias de gène | Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG |
| Symboles de gène(s) | IGHG1 |
| Espèces hôtes | Goat |
| Immunogène | NA |
| Méthode de purification | Protein A or G purified |
| Quantité | 200 Tests |
| Afficher plus |