Learn More
R&D Systems™ Normal Rabbit Serum
Code produit 18786133 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18786133 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18786133 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP171681
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    450.98€
    333.90€ / 5mL
    Économisez 117.08€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Applications: Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Control, Immunocytochemistry, Block/Neutralize
  • Host: Rabbit
  • Contains 0.1% Sodium Azide as presevative
Applications: 
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry-Paraffin
Recommended Storage
Store at 4°C for short term and -20°C for long term
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Espèces Rabbit
Type de produit Rabbit Serum
Quantité 5 mL
À utiliser avec (application) Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Control, Block/Neutralize, Fluorescence Imaging
Gamme de produits Novus