Learn More
Masterflex™ Pompes péristaltiques de mesure à haute pression en Norprene / PVDF / PVC transparent / LLDP
Click to view available options
Débit:
100 gal/h
Description
- Le volume de sortie n’est pas affecté par les changements de contre-pression
- Trois versions sont désormais disponibles pour mieux répondre aux exigences de votre application
- Les modèles d’entrée de gamme ont un débit jusqu’à 16 gal/h (60,6 l/h) et une pression jusqu’à 125 psi (8,6 bar)
- Les modèles de gamme moyenne ont un débit jusqu’à 33,3 gal/h (126 l/h) et une pression jusqu’à 125 psi (8,6 bar)
- Les modèles haut de gamme ont un débit jusqu’à 158 gal/h (598 l/h) et une pression jusqu’à 125 psi (8,6 bar)
- La détection de panne du tube est incluse sur tous les modèles — le système capte la panne du tube en détectant les produits chimiques dans la tête de pompe. Pas de faux déclenchement.
- Lavage NEMA 4X (IP66)
- Choisissez une pompe pour obtenir des débits jusqu’à 158,5 gal/h (600 l/h) et des pressions jusqu’à 125 psi (8,6 bar) selon l’application concernée
- Les performances de la pompe permettent 30 pieds (9 mètres) de hauteur d’aspiration avec de l’eau
- En conservant une compatibilité chimique aussi simple que possible, la tubulure est le seul matériau en contact avec le liquide
- Ces pompes peuvent atteindre leur pression maximale via une rotation dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire, ce qui confère une grande flexibilité à votre situation d’installation
- L’écran LCD graphique VGA multicolore et rétroéclairé affiche l’état de la commande locale / distante, la vitesse du moteur, le débit de sortie, les valeurs de signal d’entrée et les états de service et d’alarme
- L’affichage multilingue peut présenter les informations en anglais, espagnol, français ou allemand
- Un système de détection de panne du tube (TFD) détecte une défaillance du tube grâce à la présence du produit chimique pompé dans la tête
- La correction d’erreurs intégrée empêche le déclenchement erroné
- Les pompes sont fournies de série avec des jeux de tubes Norprene
- Les tubes Norprene répondent aux critères de la FDA en matière d’alimentation et offrent une excellente résistance aux produits chimiques
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, ETLus |
| Type de contrôle | Vitesse variable |
| Type d’affichage | LCD |
| Classification du boîtier | IP66 (NEMA 4X) |
| Débit | 100 gal/h |
| Pression maximale | 50 psi |
| Motor Speed | 125 tr/min |
| Réversible | Oui |
| Comprend | Tubulure à décharge en PE 10 pi (3 m), tubulure d’aspiration en PVC 10 pi (3 m), tamis pour pieds, raccord d’injection, supports de montage et cordon d’alimentation 6 pi (1,5 m) (modèles marqués CE 220 VCA avec prise EU, kit de tubes Norprene |
| Matériau | Norprene (ensemble de tubes), PVC (tubulure d’aspiration) |
| Afficher plus |