Learn More
Chlorhydrate de norquétiapine, Lipomed
Code produit 30460889
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460889 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460889 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMQUE1893HC50
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Chlorhydrate de norquétiapine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4 ]thiazepine Dihydrochloride
CAS 111974-74-4
Noms d’analytes ou de composants 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4 ]thiazepine Dihydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H17 N3 S . 2 Cl H
Synonyme Quetiapine Fumarate Imp. B (EP), Quetiapine Imp. B (EP), Quetiapine USP Related Compound B, Quetiapine USP RC B, 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4 ]thiazepine Dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Imp. B (EP) as Dihydrochloride, Quetiapine Related Compound B as Dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Impurity B as Dihydrochloride, Quetiapine Impurity B as Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.Cl.C1CN(CCN1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
Nom IUPAC 6-pipérazin-1-ylbenzo[b][1,4]benzothiazépine;dichlorhydrate
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 368.32
Quantité 50 mg
Poids de la formule 367,0677 g/mol