Learn More
Honeywell™ Gants en latex AK pour salles blanches
Code produit 17890129
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
10 paires
100 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17890129 7 10 paires
14861511 7 100 pièces
14851511 8 100 pièces
17850129 8 10 paires
14871511 9 100 pièces
17860129 9 10 paires
14891511 10 100 pièces
17880129 10 10 paires
14881511 11 100 pièces
17870129 11 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, un composant qui est susceptible de provoquer des réactions allergiques chez certains utilisateurs. Les utiliser conformément aux directives et aux instructions et avertissements du fabricant. Consultez les politiques de votre établissement relatives à l’utilisation de ces produits.
Code produit 17890129 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur AK1815O/7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.57€
    57.65€ / 10 paires
    Économisez 13.92€
    19% de réduction
Expédition estimée: 21-04-2027
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, un composant qui est susceptible de provoquer des réactions allergiques chez certains utilisateurs. Les utiliser conformément aux directives et aux instructions et avertissements du fabricant. Consultez les politiques de votre établissement relatives à l’utilisation de ces produits.
Les gants résistants aux produits chimiques en latex de caoutchouc naturel sont dotés d’une paume gaufrée en diamant pour une préhension sécurisée sur les surfaces sèches et humides. Conviennent à la salle blanche de classe 100/ISO 5 ou supérieure.
  • Le latex de caoutchouc naturel à 100 % a amélioré la dextérité et l’élasticité
  • Le procédé de fabrication sans poudre réduit la contamination particulaire et extractible
  • La paume gaufrée en diamant offre une meilleure préhension sur les surfaces humides
  • Conditionnement en salle blanche pour protéger les gants contre la contamination en suspension dans l’air
  • Conditionnement et matériaux de marquage par double ensachage compatibles avec les salles blanches
  • Taille gaufrée sur les gants de sorte qu’il n’y ait pas d’encre pour contaminer le procédé
  • Convient pour une salle blanche de classe 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifications/Conformité IEST-RP-CC005.3, ASTM F739
Certifications / conformité (Europe) EN388, EN374-3
Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)
Couleur Orange
Finition externe Partiellement texturé
Hand Specific
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 20 mil ± 3 mil
Palm Thickness (Metric) 0.51 mm ±0.076 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Cleanroom Gloves
Dimensions 7
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 20 mil
Épaisseur (métrique) 0,50 mm
Modèle AK1815/O/7
Séries AK
Longueur (impériale) 15 in
Longueur (métrique) 38 cm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.