Learn More
Thermo Scientific™ North2South™ Chemiluminescent Substrate for HRP
Code produit. 11876704 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
Kit de 100 ml
Conditionnement:
100mL
Code produit. 11876704
Marque: Thermo Scientific™ 17295
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Obtenez des résultats de transfert de Southern cohérents et d’une grande sensibilité avec un nouveau substrat HRP ECL et des tampons d’hybridation et de blocage optimisés.
Le kit de détection par chimiluminescence Thermo Scientific™ North2South combine un nouveau substrat ECL pour la péroxydase de raifort (HRP) et des tampons de blocage et d’hybridation optimisés pour garantir des résultats de transfert de Southern cohérents et à haute sensibilité.
Le kit d’hybridation et de détection North2South Thermo Scientific associe un nouveau substrat de luminol renforcé pour la peroxydase du raifort (HRP) avec hybridation optimisée préparée et tampons de blocage pour garantir des résultats homogènes et une haute sensibilité. Tout transfert d’acide nucléique peut être hybridé au moyen d’une sonde adaptée d’oligonucléotide biotinylée (marquée à la biotine). Après une brève étape de blocage de la membrane, le marquage à la biotine est détecté avec de la streptavidine-HRP et une incubation de 5 minutes à l’aide du substrat chimiluminescent. Les résultats sont facilement enregistrés par une brève exposition à un film radiographique (1 à 15 minutes) ou à la caméra CCD.
Points clés :
  • Sensibilité égale ou supérieure à 32P
  • Adaptable à de nombreux formats
  • Un niveau élevé de sortie de lumière et un faible bruit de fond constant permettent d’obtenir des durées d’exposition très courtes à l’aide de systèmes ou de films de caméras CCD refroidis
  • Les tampons prêts à l’emploi et le temps de traitement rapide facilitent le passage de la détection radioactive à la détection chimiluminescente, même pour l’utilisateur novice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Suffisant pour : 1000 cm2 de membrane (10 mini-gels)
• Solution Luminol / séquence activatrice, 50 ml
• Solution stable de peroxyde, 50 ml
Stocker à 4°C.
Méthode de détection Chromogène
Gamme de produits North2South
Type de produit Substrat
Quantité Kit de 100 ml