Learn More
Chlorhydrate de nortriptyline, Mikromol
Code produit 30460143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30460143 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460143 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0079.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de nortriptyline, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nortriptyline hydrochloride
CAS 894-71-3
Noms d’analytes ou de composants Nortriptyline hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H21 N . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Amitriptyline Hydrochloride Imp. C (EP), Amitriptyline Imp. C (EP), Nortriptyline Hydrochloride, 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Amitriptyline Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-, hydrochloride (9CI), 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine, 10,11-dihydro-N-methyl-, hydrochloride (8CI), 10,11-Dihydro-N-methyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 38489, 5-(3-Methylaminopropylidene)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene hydrochloride, 5-(3-Methylaminopropylidene)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5]diene hydrochloride, Acetexa, Allegron, Altilev, Aventyl hydrochloride, Desmethylamitriptyline hydrochloride, Noramitriptyline hydrochloride, Norfenazin, Noritren, Nortrilen, Nortryptilinium hydrochloride, Norzepine, Pamelor, Psychostyl, Sensival, Vividyl, Amitriptyline Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Amitriptyline Impurity C as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-11,20H,6,12-14H2,1H3;1H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cl.CNCCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Nom IUPAC 3-(5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulén-11-ylidène)-N-méthylpropan-1-amine;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 299.84
Quantité 250 mg
Poids de la formule 299,1441 g/mol