Learn More
Chlorhydrate de Nortriptyline, TRC
Code produit 30138652
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138652 100 mg 100mg
30135249 1 g 1g
17930685 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138652 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN837000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 894-71-3
Formule moléculaire C19 H21 N . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 299.84
Synonyme Nortriptyline Hydrochloride, 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Amitriptyline Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-, hydrochloride (9CI), 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-δ5,γ-propylamine, 10,11-dihydro-N-methyl-, hydrochloride (8CI), 10,11-Dihydro-N-methyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-δ5,γ-propylamine hydrochloride, 38489, 5-(3-Methylaminopropylidene)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5]diene hydrochloride, Acetexa, Allegron, Altilev, Aventyl hydrochloride, Desmethylamitriptyline hydrochloride, Noramitriptyline hydrochloride, Norfenazin, Noritren, Nortrilen, Nortryptilinium hydrochloride, Norzepine, Pamelor, Psychostyl, Sensival, Vividyl
Nom IUPAC 3-(5,6-dihydrodibenzo[2,1-b :1',2'-e][7]annulen-11-ylidène)-N-méthylpropane-1-amine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CNCCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Nortriptyline hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule InChI InChI=1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-11,20H,6,12-14H2,1H3;1H
Industry Type Produits pharmaceutiques
Quantité 100 mg
Poids de la formule 299.1441
Pourcentage de pureté >95%