Learn More
Nortropinone 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit. 30311811
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 mL
missing translation for 'unitSize':
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité missing translation for 'unitSize'
30311811 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Code produit. 30311811 missing translation for 'mfr' Dr. Ehrenstorfer missing translation for 'supplierNo' DREA10899000AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-nortropinone
CAS 185099-67-6
Noms d’analytes ou de composants N-Boc-nortropinone
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C12 H19 N O3
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C12H19NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-8-4-5-9(13)7-10(14)6-8/h8-9H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1[C@@H]2CC[C@H]1CC(=O)C2
Nom IUPAC tert-butyl (1S,5R)-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 225.28
Quantité 1 mL
Poids de la formule 225,1365 g/mol