Learn More
Noscapine, Mikromol™
Code produit 17930626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17930626 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17930626 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1232.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Noscapine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Noscapine
CAS 128-62-1
Noms d’analytes ou de composants Noscapine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C22 H23 N O7
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Noscapine, (3S)-6,7-Dimethoxy-3-[(5R)-4-methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]isobenzofuran-1(3H)-one, 1(3H)-Isobenzofuranone, 6,7-dimethoxy-3-(5,6,7,8-tetrahydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl)-, [S-(R*,S*)]-, Narcotine (7CI,8CI), 1,3-Dioxolo[4,5-g]isoquinoline, 1(3H)-isobenzofuranone deriv., (-)-Narcotine, Capval, Coscopin, Coscotabs, Longactin, Longatin, Lyobex, Methoxyhydrastine, NSC 5366, Narcompren, Narcosine, Narcotin, Narcotussin, Narkotin, Nectadon, Nicolane, Nipaxon, Noscapalin, Noscapin, O-Methylnarcotoline, Opian, Opianin, Opianine, Terbenol, Tusscapine, Vadebex, (-)-alpha-Narcotine, L-alpha-Noscapine, l-alpha-Narcotine, alpha-Narcotine
Formule InChI InChI=1S/C22H23NO7/c1-23-8-7-11-9-14-20(29-10-28-14)21(27-4)15(11)17(23)18-12-5-6-13(25-2)19(26-3)16(12)22(24)30-18/h5-6,9,17-18H,7-8,10H2,1-4H3/t17-,18+/m1/s1
SMILES COc1ccc2[C@H](OC(=O)c2c1OC)[C@@H]3N(C)CCc4cc5OCOc5c(OC)c34
Nom IUPAC (3S)-6,7-dimetoxi-3-[(5R)-4-metoxi-6-metil-7,8-dihidro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-il]-3H-2-benzofuran-1-ona
Poids moléculaire (g/mol) 413.42
Quantité 250 mg
Poids de la formule 413,1475 g/mol