Learn More
Fisherbrand™ Plaques en verre entaillées
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
2 mm
4 mm
Espaceurs liés de 1 mm
Dimensions du gel:
100 x 100 mm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Conditionnement:
2 pièces
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Système d’électrophorèse verticale Fisherbrand OmniPAGE Mini |
| Type | Plaque en verre entaillée |
| Dimensions du gel | 100 x 100 mm |
| Quantité | 2/boîte |
| Épaisseur (métrique) | 2 mm |