Learn More
Micronova™ Nettoyant pour vitres et laboratoires NovaClean™
BIOPHARMA
Code produit. 11966855 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Volume (impérial):
1 qt.
1 gal.
Conditionnement:
4 pièces
8 pièces
Code produit. 11966855
Marque: Micronova™ NC2Q
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Détergent pour les postes de travail et le verre
Le nettoyant verre & laboratoire Micronova NovaClean™ est un détergent à faible teneur en ions, conçu pour être utilisé sur les stations de travail en salle blanche, les paillasses à flux laminaire, les surfaces en acrylique et les surfaces peintes.
  • Surfactant pour salle blanche prêt à l’emploi
  • Filtré à 0,1 micron
  • Ions mobiles faibles
  • Faibles niveaux de résidus non volatils
  • Peut être appliqué directement sur une gamme de surfaces
  • Fonctionne bien avec le verre, l’acier inox, l’époxy, l’acrylique et les rideaux en vinyle
  • Idéal pour les revêtements de sol conducteurs
  • Disponible en flacon pulvérisateur de 1 quart de gallon et en flacon de recharge de 1 gallon
  • Biodégradable
  • Rinçage facile
Spécification
Type de produit Surfactant à faible teneur en ions filtré à 0,1 μ
Color-coded No
Forme Liquid Spray
pH 7.1
Gamme de produits NovaClean
Scent Unscented
Stérilité Non stériles
Aspect Transparent
Autoclavable Non autoclavable
Point d’ébullition 99°C (210.2°F)
Instructions d’entretien Avoid breathing vapor or mist and provide adequete ventilation when using.
Certifications/Conformité ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Analysis
Couleur Clear
Type de conteneur 1 Quart Spray Bottle
Contenu et stockage Conserver à température ambiante. Éviter une exposition directe à la lumière du soleil.
Densité 1.025 g/mL at 25°C
Dimensions (L x l x H) 3.5 x 3.5 x 10.25 in
Jetable Reusable
Filtré À filtre
Inflammable No
À utiliser avec (application) Ready to use filtered cleanroom detergent, no mobile ions, free-rinsing for cleaning glass, stainless steel, acrylic and painted surfaces.
À utiliser avec (équipement) Serpillères et seaux ou lingettes et éponge
Hauteur (impériale) 10.25 in.
Hauteur (métrique) 26 cm
Longueur (impériale) 3.5 in.
Longueur (métrique) 8.89 cm
Point de fusion 0°C (32°F)
Conditionnement 8 bottles per poly-lined case
Quantité 8/Pk.
Résistant à The product is chemically stable. Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.
Dimensions 14 x 7 x 12 in.
Tension de vapeur 2.3 kPa (17.1 mmHg)
Volume (impérial) 1 qt.
Volume (métrique) 0.95 L
Largeur (impériale) 3.5 in.
Largeur (métrique) 8.89 cm