Learn More
Biochrom Spectrophotomètre Novaspec III+
Code produit. 15549464
Click to view available options
Type de détecteur:
Dosage CMOS
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15549464
Marque: Biochrom 80212040
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçu pour une large gamme d’applications, ce spectrophotomètre visible est portatif, fiable et facile à utiliser. Le spectrophotomètre Novaspec III+ Biochrom™ est doté d’un petit encombrement et d’une structure robuste et légère, idéale pour les laboratoires où l’espace est au minimum.
  • Étalonnage automatique au démarrage
  • Pas de couvercle ni de pièces mobiles, cet instrument robuste est facile à utiliser, à nettoyer et à ranger
  • Augmentez la flexibilité de mesure grâce au porte-cellule de tube à essai en option qui permet de mesurer des tubes à essai de 10 à 18 mm
  • Le porte-cellule standard accepte les cuves en verre de 10 mm et jetables et est facilement retiré pour le nettoyage
  • Le porte-cellule thermostaté en option est disponible pour la capacité de mesure supplémentaire à 37°C
  • Le spectrophotomètre visible couvre de 325 à 1100 nm, vous permettant de voir une plus grande partie de votre échantillon
  • Idéal pour les mesures spectrophotométriques de base, idéal pour une utilisation au niveau d’entrée de gamme
  • Enregistrez les données sur un port USB et les résultats peuvent être analysés ultérieurement
  • Le logiciel PVC (Print Via Computer) est inclus et vous permet de transférer des données directement à partir de l’instrument
Garantie
1 an
Spécification
Gamme d’absorbance -0,3 à +2,5 A
Certifications/Conformité CE
Compartiments Accepte les cuves jetables ou en verre de longueur de trajet standard de 10 mm. Le tube à essai et les porte-cellules chauffées sont disponibles en accessoires.
Raccordements Connexion USB PC avec logiciel PVC
Profondeur (métrique) 225 mm
Type de détecteur Dosage CMOS
Affichage Affichage graphique et de pics avec rail et zoom
Dimensions (L x l x H) 225 x 325 x 133 mm
Langues Anglais, allemand, français, espagnol, italien, japonais, chinois
Source lumineuse Source lumineuse halogène au tungstène pulsée
Tension 90/265 VCA
Wavelength Range 325 à 1 100 nm
Alimentation électrique 90-265 V, 50/60 Hz, 15 VA
À utiliser avec (application) Absorbance à longueur d’onde unique, % de transmittance sur une longueur d’onde unique, concentration avec facteur, concentration avec étalon unique, cinétique
Hauteur (métrique) 133 mm
Comprend L’unité, le logiciel en PVC, l’échantillon 8 / boîte de cuves jetables, la housse de protection, le câble USB pour la connexion PC, l’alimentation 18 V avec les cordons d’alimentation UE, UK, US et Japon
Monochromateur Grille plate
Bruit lt;0,002 A RMS à 0 A et lt;0,003 A RMS à 1 A à 600 nm
Linéarité photométrique ± 0,010 A ou ± 2,0 %, la valeur la plus élevée prévalant entre 0 et 1 500 A à 546 nm
Gamme photométrique -0,300 à 2 500 A, 0,3 à 199 % T
Répétabilité photométrique <0,002 A à 0 A et 500 nm
Lumière parasite lt;1 % T à 340 nm
Méthode de test Stockage de la méthode : 72 avec protection par numéro PIN
Précision en longueur d’onde ±2 nm
Répétabilité en longueur d’onde ±1 nm
Poids (métrique) 1,6kg
Largeur (métrique) 325 mm