Learn More
Invitrogen™ Novex™ Value™ Tris-Glycine Mini Protein Gel, 10%, 1.0 mm, 15 well
Code produit. 15608058
Click to view available options
Quantité:
20/boîte
Conditionnement:
20 pièces
Code produit. 15608058
Marque: Invitrogen™ XV00105PK20
Includes
20 gels prémoulés
Plage de séparation : 30 à 250 kd ; Type de séparation : Dénaturation, native ; À utiliser avec : XCell SureLock Mini
Les mini-gels Novex™ Value Tris-Glycine offrent un bon rapport prix-performances pour vos besoins en séparation de protéines. Les gels de polyacrylamide Novex™ Value Tris-Glycine offrent une bonne séparation et une bonne résolution de vos protéines dans un gel abordable reposant sur l’électrophorèse des protéines classique selon Laemmli. Chaque boîte contient 20 gels.
Caractéristiques des gels Novex Value :
  • Excellent rapport qualité-prix et performances
  • Conditions de migration rapide : séparez rapidement vos protéines en moins de 60 minutes en utilisant une tension constante
  • Durée de conservation améliorée : stockez les gels pendant au moins 12 mois à 4°C
  • Possibilité d’utilisation pour des essais impliquant des protéines natives et dénaturantes
Garantie
Jusqu’à 12 mois
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
Durée de conservation : jusqu’à 12 mois selon le type de gel.
Description Gels Value Tris-Glycine à 10 %, 1,0 mm, 15 puits, boîte de 20
À utiliser avec (équipement) Mini-cuve à gel Mini Gel Tank, Mini XCell SureLock
Pourcentage de gel 10%
Dimensions de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Type de gel Tris-Glycine
Type de produit Page homogène
Applications recommandées Dénaturation, natif
Volume de chargement des échantillons jusqu’à 15 µl
Séparation de Protéine
Plage de séparation 30 à 250 kDa
Type de séparation Dénaturation, natif
Puits 15 puits
À utiliser avec (application) Électrophorèse sur gel de protéines
Matériau Gel Tris-Glycine
Mode de séparation Poids moléculaire
Gamme de produits Valeur Novex
Quantité 20/boîte
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace
Conditions de stockage Stocker à 4°C. La durée de conservation est de 12 mois.
Épaisseur 1,0 mm
Modèle de puits Puits 1D
Longueur (métrique) 8 cm
Longueur (métrique) globale 8 cm
Largeur (métrique) 8 cm
Largeur (métrique) du gel 8 cm