Learn More
Invitrogen™ Agent réducteur d’échantillons Bolt™ 10X
Code produit. p-4931808
Click to view available options
Quantité:
250 μl
10 ml
Conditionnement:
10mL
250µL
Code produit. 13296499
Marque: Invitrogen™ B0009
Includes
500 mM de dithiothréitol (DTT)
Optimisée pour une utilisation avec les gels Bolt™ Bis-Tris Plus et disponible en divers formats.
  • Les gels Bolt™ Bis-Tris Plus sont des gels de polyacrymalide prémoulés conçus pour une séparation optimale de protéines de petite et moyenne dimension dans des conditions de dénaturation
  • Semblables aux gels NuPAGE™ Bis-Tris, les gels Bolt™ Bis-Tris Plus sont conçus pour offrir des performances de gel homogènes et fournir un environnement de pH neutre qui minimise les modifications protéiques
  • Les gels Bolt™ sont idéaux pour l’analyse et le transfert Western et toutes les autres techniques où l’intégrité des protéines est essentielle
  • Utilisez également les gels Bolt™ pour obtenir des résultats optimaux répondant à vos besoins quotidiens en termes de séparation de protéines
  • Les gels sont disponibles en quatre types de gel et plusieurs formats de puits
  • Une cuve à gel mini est nécessaire pour utiliser tous les gels Bolt™
  • Les durées de migration peuvent varier en fonction du type de tampon de migration utilisé
  • Stocker de 2°C à 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage L’agent réducteur d’échantillons (10X) contient 500 mM de dithiothréitol (DTT).
Conserver entre 2°C et 8°C.
Concentration 10X, 500 mM
À utiliser avec (équipement) Boulon
Type de produit Agent réducteur d’échantillons
Forme Liquide
Formule 500 mM de dithiothréitol (DTT)
Compatibilité du gel Gels Bolt™ Bis-Tris Plus
Gamme de produits Bolt
Quantité 10 ml
Type de réactif Agent réducteur