Learn More
Invitrogen™ Agent réducteur d’échantillons Bolt™ 10X
Click to view available options
Quantité:
250 μl
10 ml
Conditionnement:
10mL
250µL
Description
Includes
500 mM de dithiothréitol (DTT)
- Les gels Bolt™ Bis-Tris Plus sont des gels de polyacrymalide prémoulés conçus pour une séparation optimale de protéines de petite et moyenne dimension dans des conditions de dénaturation
- Semblables aux gels NuPAGE™ Bis-Tris, les gels Bolt™ Bis-Tris Plus sont conçus pour offrir des performances de gel homogènes et fournir un environnement de pH neutre qui minimise les modifications protéiques
- Les gels Bolt™ sont idéaux pour l’analyse et le transfert Western et toutes les autres techniques où l’intégrité des protéines est essentielle
- Utilisez également les gels Bolt™ pour obtenir des résultats optimaux répondant à vos besoins quotidiens en termes de séparation de protéines
- Les gels sont disponibles en quatre types de gel et plusieurs formats de puits
- Une cuve à gel mini est nécessaire pour utiliser tous les gels Bolt™
- Les durées de migration peuvent varier en fonction du type de tampon de migration utilisé
- Stocker de 2°C à 8°C
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | L’agent réducteur d’échantillons (10X) contient 500 mM de dithiothréitol (DTT). Conserver entre 2°C et 8°C. |
| Concentration | 10X, 500 mM |
| À utiliser avec (équipement) | Boulon |
| Type de produit | Agent réducteur d’échantillons |
| Forme | Liquide |
| Formule | 500 mm de dithiothréitol (DTT) |
| Compatibilité du gel | Gels Bolt™ Bis-Tris Plus |
| Gamme de produits | Bolt |
| Quantité | 250 μl |
| Type de réactif | Agent réducteur |