Learn More
Invitrogen™ Tampon de migration MOPS SDS 20X Bolt™
Code produit 13226499
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 ml
5 l
Conditionnement:
500mL
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13226499 500 ml 500mL
13236499 5 l 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13226499 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur B0001
Optimisée pour une utilisation avec les gels Bis-Tris Plus Bolt™ et disponible en divers formats
À propos des gels Bis-Tris Plus Bolt™
Les gels Bis-Tris Plus Bolt™ sont des gels de polyacrylamide prémoulés conçus pour une séparation optimale de vos protéines de petite et moyenne dimension dans des conditions de dénaturation. Semblables aux gels Bis-Tris NuPAGE™, les gels Bis-Tris Plus Bolt™ sont conçus pour offrir des performances de gel homogènes et fournir un environnement de pH neutre qui minimise les modifications protéiques. Les gels Bolt™ sont idéaux pour l’analyse et le transfert Western et toutes les autres techniques où l’intégrité des protéines est essentielle. Utilisez également les gels Bolt™ pour obtenir des résultats optimaux répondant à vos besoins quotidiens en termes de séparation de protéines. Les gels Bis-Tris Bolt™ sont disponibles en quatre types de gel et plusieurs formats de puits. Un Mini Gel Tank est requis pour utiliser tous les gels Bolt™.
Les durées d’application des gels Bolt™ peuvent varier en fonction du type de tampon de charge utilisé.
Informations sur la commande
La durée de conservation est de 6 mois, dans des conditions de stockage appropriées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon de migration
Concentration 20X
À utiliser avec (équipement) Boulon
Forme physique Liquide
Gamme de produits Bolt
Quantité 500 ml