Learn More
Invitrogen™ Tampon de migration MOPS SDS 20X Bolt™
Description
À propos des gels Bis-Tris Plus Bolt™
Les gels Bis-Tris Plus Bolt™ sont des gels de polyacrylamide prémoulés conçus pour une séparation optimale de vos protéines de petite et moyenne dimension dans des conditions de dénaturation. Semblables aux gels Bis-Tris NuPAGE™, les gels Bis-Tris Plus Bolt™ sont conçus pour offrir des performances de gel homogènes et fournir un environnement de pH neutre qui minimise les modifications protéiques. Les gels Bolt™ sont idéaux pour l’analyse et le transfert Western et toutes les autres techniques où l’intégrité des protéines est essentielle. Utilisez également les gels Bolt™ pour obtenir des résultats optimaux répondant à vos besoins quotidiens en termes de séparation de protéines. Les gels Bis-Tris Bolt™ sont disponibles en quatre types de gel et plusieurs formats de puits. Un Mini Gel Tank est requis pour utiliser tous les gels Bolt™.
Les durées d’application des gels Bolt™ peuvent varier en fonction du type de tampon de charge utilisé.
Informations sur la commande
La durée de conservation est de 6 mois, dans des conditions de stockage appropriées.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bis-Tris Plus |
| Concentration | 20X |
| À utiliser avec (équipement) | Boulon |
| Forme physique | Liquid |
| Gamme de produits | Bolt |
| Quantité | 5 l |