Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA humain bêta 42 amyloïde, ultra-sensible
Description
Includes
Plaque préenduite, étalon, anticorps de détection, anti-IgG HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
L’ELISA pour amyloïde bêta 42 ultra-sensible humaine (Hu Abeta 42 US) quantifie l’Abêta 42 humaine à des niveaux très faibles dans les milieux de culture tissulaires, les homogénats tissulaires et le liquide céphalorachidien humains. Le dosage reconnaîtra exclusivement l’Abêta 42 US Hu naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide de l’Abêta-42 US humaine est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P05067 |
| Plage de dosage | 1,56-100 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | <1 pg/ml |
| Concentration | 1,56 à 100 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Type d’échantillon | Homogénats tissulaires, Liquide céphalo-rachidien, Surnageant |
| Espèces cibles | Humaine |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | 351 |
| Afficher plus |