Learn More
Invitrogen™ Protéase AcTEV™
Code produit. 10216572
Click to view available options
Quantité:
1000 U
10 000 U
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10216572
Marque: Invitrogen™ 12575015
Includes
La protéase AcTEV™ est fournie avec un flacon de tampon TEV 20X (1 M de Tris-HCl (pH 8,0), 10 mM d’EDTA) et un flacon de 100 mM de DTT.
Reconnaît spécifiquement une séquence de sept amino-acides (Glu-Asn-Leu-Tyr-Phe-Gln-Gly, clivant entre Gln et Gly), et donc idéal pour éliminer les marqueurs d’affinité des protéines hybrides.
Une version améliorée de la protéase du virus de la gravure du tabac (TEV) AcTEV™ est hautement spécifique du site, extrêmement active et considérablement plus stable que la protéase TEV native, ce qui se traduit par une optimisation de l’activité à long terme.
  • Activité de clivage hautement spécifique
  • Stabilité des enzymes optimisée pour une activité prolongée des protéases
  • Activité sur une large plage de température (4 °C à 30 °C) une large plage de pH (6,0 à 8,5)
  • Séquence de six histidines pour faciliter son élimination de l’échantillon de protéine digérée
  • Pureté à bande unique supérieure à 85 % sans contamination par protéase non spécifique
  • Application
    • L’incubation avec la protéase AcTEV™ libère la protéine d’intérêt du marqueur de fusion.
    • C’est un moyen efficace d’éliminer les marqueurs de solubilité, sécrétion, détection et purification des protéines recombinantes.
    Spécifications des enzymes
    • Purifié à partir d’E. coli exprimant le gène de la protéase AcTEV™
  • Définition de l’unité
    • Une unité de protéase AcTEV™ clive 85 % d’un substrat de contrôle de 3 μg en 1 h à 30 °C.
  • Conditions de réaction de l’unité
    • 50 mM de Tris-HCl (pH 8,0), 0,5 mM d’EDTA, 1 mM de DTT, 3 μg de substrat de contrôle, et 1 unité d’enzyme dans 30 μl pendant 1 heure à 30 °C, la fonction de la protéase AcTEV™ est testée pour vérifier l’absence de toute activité protéase non spécifique
    Purification de protéines marquées à la GST, purification de protéines marquées à l’histidine, purification de protéines et de peptides, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 000 unités
Contenu et stockage La protéase AcTEV™ est fournie avec un flacon de tampon TEV 20X [1 M de Tris-HCl (pH 8,0), 10 mM d’EDTA] et un flacon de DTT 100 mM.
Conserver à -20° C. Garantie stable pendant 1 an sous réserve d’un stockage correct.
Conditions d’expédition Glace carbonique
Enzymes Protéase TEV
Tampon compatible Tampon TEV
Température de réaction optimale +4 C à 30 C
Quantité 1000 U
Type de produit Protéase
Gamme de produits AcTEV