Learn More
Invitrogen™ Protéase AcTEV™
Description
Includes
La protéase AcTEV™ est fournie avec un flacon de tampon TEV 20X (1 M de Tris-HCl (pH 8,0), 10 mM d’EDTA) et un flacon de 100 mM de DTT.
Une version améliorée de la protéase du virus de la gravure du tabac (TEV) AcTEV™ est hautement spécifique du site, extrêmement active et considérablement plus stable que la protéase TEV native, ce qui se traduit par une optimisation de l’activité à long terme.
- Activité de clivage hautement spécifique
- Stabilité des enzymes optimisée pour une activité prolongée des protéases
- Activité sur une large plage de température (4 °C à 30 °C) une large plage de pH (6,0 à 8,5)
- Séquence de six histidines pour faciliter son élimination de l’échantillon de protéine digérée
- Pureté à bande unique supérieure à 85 % sans contamination par protéase non spécifique
- Application
- L’incubation avec la protéase AcTEV™ libère la protéine d’intérêt du marqueur de fusion.
- C’est un moyen efficace d’éliminer les marqueurs de solubilité, sécrétion, détection et purification des protéines recombinantes.
- Purifié à partir d’E. coli exprimant le gène de la protéase AcTEV™
- Définition de l’unité
- Une unité de protéase AcTEV™ clive 85 % d’un substrat de contrôle de 3 μg en 1 h à 30 °C.
- Conditions de réaction de l’unité
- 50 mM de Tris-HCl (pH 8,0), 0,5 mM d’EDTA, 1 mM de DTT, 3 μg de substrat de contrôle, et 1 unité d’enzyme dans 30 μl pendant 1 heure à 30 °C, la fonction de la protéase AcTEV™ est testée pour vérifier l’absence de toute activité protéase non spécifique
Purification de protéines marquées à la GST, purification de protéines marquées à l’histidine, purification de protéines et de peptides, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Concentration | 1 000 unités |
| Contenu et stockage | La protéase AcTEV™ est fournie avec un flacon de tampon TEV 20X [1 M de Tris-HCl (pH 8,0), 10 mM d’EDTA] et un flacon de DTT 100 mM. Conserver à -20° C. Garantie stable pendant 1 an sous réserve d’un stockage correct. |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Enzymes | Protéase TEV |
| Tampon compatible | Tampon TEV |
| Température de réaction optimale | +4 C à 30 C |
| Quantité | 1000 U |
| Type de produit | Protéase |
| Gamme de produits | AcTEV |