Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA humain de protéine précurseur d’amyloïde
Code produit. 10735773
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10735773
Marque: Invitrogen™ KHB0051
Includes
Plaque préenduite, étalon, anticorps de détection, anti-IgG HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Kit ELISA sandwich
L’ELISA de protéine précurseur de l’amyloïde (APP) quantifie l’APP humaine dans le liquide céphalorachidien humain et les lysats cellulaires humains. Le dosage reconnaîtra exclusivement le APP humain naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide pour APP humain (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
La protéine précurseur amyloïde (APP) ou la protéine bêta amyloïde fonctionne comme un récepteur de membrane de la kinésine I de surface cellulaire, ce qui permet d’induire le transport axonal de la bêta-sécrétase et de la préséniline 1 ; l’APP est rapidement internalisé par des fosses revêtues de clathrine. L’APP joue un rôle essentiel dans la croissance des neurites, l’adhérence neuronale et l’axonogenèse. Les mutations du gène APP peuvent provoquer la maladie d’Alzheimer 1 (MA1). Cet anticorps reconnaît l’APP (b-APP770) de MW d’environ 100 kDa.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P05067
Plage de dosage 0,78-50 ng/ml
Sensibilité du dosage <0,4 ng
Concentration 0,78 à 50 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Liquide céphalorachidien, Lysats cellulaires
Type de substrat Protéines associées aux amyloïdes
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 351
Symbole de gène(s) AAA,ABETA,ABPP,AD1I,CTFgamma,CVAP,PN-II,PN2,APP
Temps d’incubation 4 h
Coefficient de variation inter-dosage 7,4%
Coefficient de variation intra-dosage 6,3%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Marqueur génétique EXPERT
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Lysat cellulaire, 10 μl ; liquide céphalorachidien, 10 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 h