Learn More
Invitrogen™ Tampon de transfert Bolt™ (20X)
Click to view available options
Quantité:
125 ml
Conditionnement:
125mL
Description
Requires
Une mini cuve à gel Bolt™ est nécessaire pour l’utilisation de tous les gels Bolt.
- Lorsque le tampon de transfert Bolt est associé à 10 % de méthanol, il peut être utilisé avec le mini-module de transfert Bolt pour réaliser un transfert humide
- Il peut également être utilisé avec l’antioxydant Bolt pour optimiser le transfert des protéines réduites vers les membranes
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse, transfert Western
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver entre 4 et 25°C. |
| Tampon | Tampons de transfert |
| Concentration | 20 X |
| Type de produit | Tampon de transfert Western |
| Volume (métrique) | 125 ml |
| Forme | Liquide |
| Compatibilité du gel | Gels Bolt™ Bis-Tris Plus |
| Gamme de produits | Bolt |
| Quantité | 125 ml |