Learn More
Invitrogen™ Bolt™ Welcome Pack + iBlot™ 2 System
Code produit. 15364604
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Mini-cuve à gel Mini Gel Tank
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. À utiliser avec (équipement) unitSize
15364604 Mini-cuve à gel Mini Gel Tank 1 pièce
1 options
Code produit. 15364604
Marque: Invitrogen™ NW0412AIB2
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Solution complète de séparation et transfert western des protéines qui combine une offre de bienvenue A Bolt contenant l’appareil de transfert de gel iBlot 2 et un stack de transfert iBlot 2 (nitrate de cellulose, taille standard) à la place d’une boîte de gels Bolt
Le pack de bienvenue Bolt + système iBlot 2 offre une solution complète de séparation-transfert Western des protéines en combinant un pack de bienvenue Bolt A avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2 (réf. IB21001) et la pile de transfert iBlot 2 (nitrocellulose, taille normale) (réf. IB23001) au lieu d’une boîte de gels Bolt.
Le pack de bienvenue Bolt A se compose d’une mini-cuve à gel et de tous les gels et tampons Bolt™ nécessaires dont vous aurez besoin pour préparer l’analyse des gels.
Contenu du pack de bienvenue Bolt A :
• Mini-cuve à gel (réf. A25977)
• Gels Bis-Tris Plus 4-12 % Bolt, 10 puits, 1 boîte (réf. NW04120BOX)
• Tampon de charge MES Bolt, 20X (réf. B0002)
• Tampon d’échantillon LDS Bolt, 4X (réf. B0007)
• Agent de réduction d’échantillons Bolt, 10X (réf. B0009)
• Étalon de protéines précolorées SeeBlue Plus2 (réf. LC5925)
À propos de la mini cuve à gel
La mini cuve à gel est compatible avec divers gels Novex, NuPAGE, et Bis-Tris Plus Bolt. Chaque Mini Gel Tank peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La conception unique de la cuve permet le chargement pratique des gels côte à côte et une meilleure visualisation pendant l’utilisation. Les conditions optimisées utilisant une tension constante permettent réaliser un cycle avec les gels Bolt Bis-Tris Plus en 35 minutes environ. Les temps de cycle peuvent varier selon les conditions de tampon et les alimentations utilisées.
À propos des gels Bis-Tris Plus Bolt
Les gels Bis-Tris Plus Bolt sont des gels de polyacrylamide précoulés conçus pour une séparation optimale de vos protéines de petite et moyenne taille dans des conditions de dénaturation. Semblables aux gels NuPAGE Bis-Tris, les gels Bolt Bis-Tris Plus sont conçus pour offrir des performances de gel homogènes et fournir un environnement de pH neutre qui minimise les modifications protéiques. Les gels Bolt sont idéaux pour l’analyse et le transfert Western et toutes les autres techniques où l’intégrité des protéines est essentielle. Vous pouvez également utiliser les gels Bolt pour obtenir des résultats optimaux répondant à vos besoins quotidiens en termes de séparation de protéines. Les gels Bis-Tris Bolt sont disponibles en quatre types g et plusieurs formats de puits. Chaque boîte contient 10 gels.
À propos du dispositif de transfert de gel iBlot 2
Le dispositif de transfert de gel iBlot 2 est notre dispositif de transfert à sec de deuxième génération ; il offre la même vitesse et la même commodité que le dispositif iBlot d’origine, mais avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Le dispositif de transfert de gel iBlot 2 procède aux transferts Western de manière simple, efficace et fiable, en sept minutes ou moins et sans tampon liquide. L’appareil de transfert sur gel iBlot 2 fait partie intégrante du système de transfert à sec iBlot 2. Il est constitué de l’appareil de transfert et des empilements de transfert à usage unique, qui contiennent la membrane de transfert et les tampons nécessaires (nitrate de cellulose ou PVDF).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Mini-cuve à gel Mini Gel Tank
Dimensions de gel Mini
Membrane Compatibility Nitrocellulose
Gamme de produits Bolt, iBlot2
Pourcentage de gel 4 à 12%
Type de gel Bis-Tris Plus
Nbre de puits 10 puits
Quantité 1 Welcome Pack
Plage de séparation 3,5 à 260 kd
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace humide.
Épaisseur (métrique) 1,0 mm