Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA c-Myc (total) humain
Code produit. 12023589
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 tests
Code produit. 12023589
Marque: Invitrogen™ KHO2041
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Plaque à 96 puits revêtue d’anticorps c-Myc ; Étalon c-Myc (total) ; Tampon diluant étalon ; Anticorps de détection c-Myc (total) ; Anti-IgG-HRP de lapin (100X) ; Diluant HRP ; Concentrat de tampon de lavage (25X) ; Chromogène stabilisé (TMB) ; Solution d’arrêt ; Couvercles de plaques ; Protocole détaillé avec tests de validation
Kit ELISA sandwich
L’ELISA de c-Myc total humain (Hu c-Myc) quantifie la c-Myc dans les lysats cellulaires humains. Le dosage reconnaîtra exclusivement la c-Myc humaine naturelle et recombinante, indépendamment de l’état de phosphorylation. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide pour c-Myc humain (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
La protéine c-Myc est un facteur de transcription de 62 kDa qui est encodé par le gène c-Myc sur le chromosome humain 8q24. c-Myc est couramment activé dans une variété de cellules tumorales et joue un rôle important dans la prolifération cellulaire, la différenciation, l’apoptose et la progression du cycle cellulaire. La phosphorylation de c-Myc a été étudiée et des études antérieures ont suggéré une association fonctionnelle entre la phosphorylation à Thr58 / Ser62 par la glycogène synthase kinase 3, la kinase dépendante de la cycline, l’ERK2 et la kinase terminale C-Jun N (JNK) dans la prolifération cellulaire et la régulation du cycle cellulaire. Des études ont montré que c-Myc est essentiel pour la vasculogenèse et l’angiogenèse dans le développement des tumeurs, qui distribue du sang dans l’ensemble des cellules. L’oncogène c-myc (p62 c-myc) est impliqué dans le contrôle de la prolifération et de la différenciation cellulaires normales, et l’expression dérégulée de c-Myc induit l’apoptose dans différents types de cellules. Les anticorps dirigés contre les épitopes c-myc reconnaissent les protéines surexprimées contenant l’étiquette d’épitope Myc fusionnée à des protéines ciblées amino ou carboxy-terminales. Les protéines codées en c-Myc-, N-Myc- et L-Myc fonctionnent dans la prolifération cellulaire, la différenciation et les maladies néoplasiques. L’amplification du gène c-Myc a été observée dans plusieurs types de tumeurs humaines, y compris les carcinomes des poumons, du sein et du côlon, tandis que le gène N-Myc a été amplifié dans les neuroblastomes. La translocation du locus c-myc du chromosome 8 aux locus d’immunoglobuline du chromosome 14 (chaîne lourde) ; 2 (chaîne légère δ) ; ou 22 (chaîne légère λ) est décrite dans le lymphome de Burkitt et d’autres conditions lymphoprolifératives de lymphocytes B. Une expression aberrante du gène c-myc se produit dans les tumeurs de différentes origines telles que les tumeurs colorectales, gastriques, de la vésicule biliaire, hépatiques, du sein, ovariennes, endométriales, de la tête et du cou, pulmonaires, de la prostate, de la thyroïde, orales, oculaires, rhino-pharyngiennes, endocrines ainsi que les néoplasmes hématopoïétiques.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P01106
Plage de dosage 15,6-1000 pg/ml
Sensibilité du dosage <5 pg/ml
Concentration 15,6 à 1000 pg/ml
Conjugué HRP
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Lysats cellulaires
Type de substrat Facteurs de transcription
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 4609
Symbole de gène(s) MRTLC,bHLHe39,c-Myc,MYC
Temps d’incubation 4 h
Coefficient de variation inter-dosage 3,7%
Coefficient de variation intra-dosage 4,9%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Détection d'anticorps, Anti-lapin HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Marqueur génétique c-Myc (total)
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Lysat cellulaire (,5 μl)
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 h
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.