Learn More
Invitrogen™ IgG de mouton anti-souris Dynabeads™ M-280
Code produit. p-4924234
Click to view available options
Quantité:
2 ml
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
10mL
Code produit. 10515883
Marque: Invitrogen™ 11201D
Edge
Includes
2 ml Dynabeads M-280 mouton anti-IgG de souris (10 microbilles/ml)
Microbilles superparamagnétiques de 2,8 μm avec IgG anti-souris de mouton polyclonal purifié par affinité et lié par covalence à la surface des microbilles
Les microbilles d’IgG anti-souris de mouton Dynabeads M-280 sont conçues pour servir de support solide pour la liaison simple et efficace d’IgG de souris et de leurs protéines cibles. L’anticorps de mouton polyclonal se lie à l’IgG1, à l’IgG2a et à l’IgG2b de souris et, avec une réactivité plus faible, à l’IgG3 et à l’IgM de souris. La réaction croisée avec l’humain est minimale.
  • Procédure de couplage et d’isolement facile et rapide
  • Aucune étape de colonne ou de centrifugation nécessaire
  • Lie la plupart des sous-classes d’IgG de souris
  • Anticorps entier
  • Type de cellule : Toutes les cellules de toutes les espèces, à l’exception de la souris
  • Concentration : 10 mg / ml
  • Compatible avec des débits élevés
  • Réactivité : Souris
  • Espèces cibles : Toutes les espèces, à l’exception de la souris
  • Manipulation aisée grâce à la séparation basée sur des billes magnétiques
  • Adaptable pour différentes applications
Purification d’anticorps, ChIP-on-Chip, biologie de la chromatine, immunoprécipitation de la chromatine (ChIP), immunoprécipitation, isolement des organites, affichage du phage, purification des protéines et des peptides, isolement et analyse des complexes protéiques, extraction de complexes protéiques, préparation d’échantillons de protéines et purification des protéines, interactions protéine-protéine, protéines, expression, isolement et analyse, ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 mg/ml
Description Polyclonal sheep anti-mouse IgG covalently bound to Dynabeads
Matériau Polystyrène
Contenu et stockage Contenu : 2 ml d’IgG anti-souris de mouton M-280 Dynabeads M-280 Sheep anti-Mouse IgG (10 mg de microbilles / ml)
Conservation : 2°C à 8°C
Diamètre (métrique) 2,8 μm
À utiliser avec (équipement) Kingfisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex, KingFisher™ Apex, aimants DynaMag™
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Conditions d’expédition Température ambiante
Réactivité Lie les IgG1, IgG2a et IgG2b de souris. Faible réactivité vis-à-vis des IgG3 et IgM de souris.
Quantité 2 ml
À utiliser avec (application) Purification des protéines
Cible Proteins
Type Anti-IgG de souris de mouton M-280
Type de ligand Anticorps
Espèces Mouton
Format Microbilles en suspension
Couleur Brown
Certifications/Conformité ISO9001 and ISO13485
État réglementaire For Research Use Only
Uniformité Monosized 2.8 μm (CV <5%)