Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA humain TNFRII (soluble)
Description
Includes
Plaque préenduite, étalon, contrôles, anticorps HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Le test ELISA du récepteur II du facteur de nécrose tumorale humain (Hu TNFRII) quantifie la TNFR1 humaine dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire humain. Le dosage reconnaîtra exclusivement le TNFRII humain naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide pour TNFRII humain (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Specifications
Specifications
| Numéro d’adhésion | P20333 |
| Plage de dosage | 2-142 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,1 ng |
| Conjugué | HRP |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Type d’échantillon | Sérum, Surnageant, Surnageant |
| Espèces cibles | Humaine |
| À utiliser avec (application) | Détection colorimétrique |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | 7133 |
| Show More |