Learn More
Invitrogen™ Peignes pour cassettes de gel vides Novex™, mini
Code produit. 10137552
Click to view available options
:
1,0 mm, puits 2D
Code produit. 10137552
Marque: Invitrogen™ NC3002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Compatible avec les cassettes de gel vides de taille mini de la même épaisseur (NC2010, 1,0 mm; NC2015, 1,5 mm)
Ces peignes, destinés au coulage de types de gels spéciaux, sont en deux épaisseurs (1,0 mm et 1,5 mm) et sept formats de nombre de puits (1 puits, 2 puits, 5 puits, 10 puits, 12 puits, 15 puits et puits 2D).
Coulage de gel, électrophorèse de protéines sur gel, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Cassettes de gel vides de taille mini
Type Peigne pour cassettes de gel vides à puits 2D
Épaisseur (métrique) 1,0 mm