Learn More
Invitrogen™ Empty Gel Cassettes with Combs, Midi, 12 + 2 well
Click to view available options
Quantité:
1 pack
Conditionnement:
10 pièces
Description
Includes
10 cassettes (avec des peignes à 12 +2 puits) par boîte
Requires
Un applicateur de cellules midi XCell4 SureLock™ est nécessaire pour appliquer les gels.
- Les cassettes sont étanches sur trois côtés afin d’éviter les fuites et ne nécessitent pas l’utilisation d’un support pour coulage
- Les gels versés dans ces cassettes ont une épaisseur de 1,0 mm
- Les cassettes disposent de contours de puits imprimés pour un chargement plus aisé du gel
Coulage de gel, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 10 cassettes (avec 12 peignes à 2 puits) par boîte |
| À utiliser avec (équipement) | XCell4 SureLock Midi |
| Dimensions de gel | Midi |
| Gel Thickness | 1,0 mm |
| Type de produit | Cassette de gel vide |
| Puits | 12 + 2 puits |
| Quantité | 1 pack |
| Dimensions de fonctionnement | Vertical |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Épaisseur | 1,0 mm |
| Afficher plus |