Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour HGF humain
Description
Includes
Plaque préenduite, étalon, contrôles, anticorps de détection, streptavidine HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
L’ELISA du facteur de croissance des hépatocytes humain (Hu HGF) quantifie le Hu HGF dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire humain. Le dosage reconnaîtra exclusivement le HGF humain naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide pour HGF humain (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Le facteur de croissance des hépatocytes (HGF) est un membre de la sous-famille plasminogène des peptidases S1. Le polypeptide inactif formé lors de la traduction subit un clivage pour produire une chaîne alpha 69 kDa et une chaîne bêta 34 kDa. Une liaison disulfure entre les deux chaînes rend active HGF. HGF est sécrétée par les cellules mésenchymateuses et stimule la mitogenèse, la motilité cellulaire et l’invasion de la matrice. Elle est impliquée dans la croissance cellulaire et la morphogénèse dans une grande variété de types de tissus. Chez l’homme, HGF est présente sur le chromosome 7.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P14210 |
| Plage de dosage | 125-8,000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | <20 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Type d’échantillon | Sérum, Surnageant, Surnageant |
| Espèces cibles | Humaine |
| À utiliser avec (application) | Détection colorimétrique |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | 3082 |
| Afficher plus |