Learn More
Invitrogen™ Tampon d’échantillon TBE haute densité (5X) Novex™
Code produit. 12070146
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
Code produit. 12070146
Marque: Invitrogen™ LC6678
Compatible avec les gels de polyacrylamide
Les gels TBE Novex apportent le plus haut degré de résolution possible pour l’analyse de digestion par des enzymes de restriction et les produits de PCR. Des fragments d’ADN allant de 10 à 3 000 paires de bases sont clairement résolus dans des bandes nettes et serrées. Les gels de retard pour ADN Novex sont préparés avec du TBE 0,5X comme tampon de gel. Cela est suffisant pour une bonne séparation électrophorétique, mais assez bas pour favoriser les interactions ADN-protéines.
  • Les gels TBE et de retard pour ADN Novex sont conçus pour fonctionner sur la minicellule Xcell SureLock™.
  • Formule : Les gels TBE et de retard pour ADN Novex sont fabriqués avec une base tris de haute pureté, de l’acide borique, de l’EDTA, de l’acrylamide, du bisacrylamide, de la TEMED et de l’APS.
  • Tampons recommandés : Pour des performances optimales, l’utilisation de tampons de charge TBE Novex et de tampons d’échantillons TBE haute densité Novex est fortement recommandée avec ces gels.
  • Le tampon d’échantillon TBE haute densité Novex contient l’agent de densité Ficoll™, qui offre des bandes plus nettes et plus droites que les agents de densité conventionnels, ainsi que deux colorants de suivi, du bleu de bromophénol et du xylène cyanol.
Électrophorèse sur gel d’acrylamide, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon Tampon de chargement des échantillons
Concentration 5 X
Contenu et stockage Conserver entre 2°C et 8°C
Compatibilité du gel Gels de polyacrylamide
À utiliser avec (application) Électrophorèse sur gel et transfert des acides nucléiques
Marqueur ou colorant Bleu de bromophénol, xylène cyanol
Gamme de produits Novex
Type de produit Tampon TBE
Quantité 10 mL
Conditions d’expédition Glace