Learn More
Invitrogen™ Pile de transfert iBlot™, nitrate de cellulose, mini
GREENER_CHOICE
Code produit. 12219319
Click to view available options
Quantité:
10 kits
3 x 10 ensembles
Dimensions (LxW):
Mini, 8 cm x 8 cm
Conditionnement:
10 pièces
3 pièces
Code produit. 12219319
Marque: Invitrogen™ IB301032
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Une boîte d’empilements de transfert iBlot™ contenant 10 piles.
Les empilements de transfert iBlot sont utilisés pour transférer des protéines
Les empilements de transfert iBlot sont des empilements jetables disponibles en trois variantes pour différentes applications : iBlot Gel dispose d’une membrane de transfert intégrée en PVDF ou en nitrate de cellulose pour le transfert à sec de protéines, iBlot DNA possède une membrane de transfert intégrée en nylon pour le transfert à sec de l’ADN et iBlot Western Detection est utilisé pour effectuer des détections Western sur des membranes en nitrate de cellulose ou en PVDF préalablement transférées. Chaque empilement de transferts iBlot contient une électrode en cuivre et des tampons de cathode et d’anode adaptés dans la matrice gélifiée afin de permettre des transferts de protéines ou d’ADN rapides et fiables.
Membrane en nitrocellulose
  • Constituées à 100 % de nitrate de cellulose pur afin d’assurer un transfert de haute qualité
  • Compatible avec les méthodes de détection couramment utilisées telles que la coloration, l’immunodétection, la fluorescence ou le radiomarquage
  • Lie les protéines grâce aux interactions hydrophobes et électrostatiques
  • Porosité : 0,2 μm
  • Capacité de liaison protéique : 209 μg/cm2
Taille des empilements de transfert
  • La taille standard (13 cm x 8,3 cm) est utilisée pour tous les types de midi-gels Novex (ou équivalents) et les gels E-PAGE™ 48 ou 96.
  • La taille mini (8 cm x 8cm) est utilisée pour tous les mini-gels Novex (ou équivalents).
Protéines, expression, isolement et analyse, transfert western
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 8 cm
Largeur (métrique) 8 cm
Quantité 3 x 10 ensembles
Format Pile de transfert
Matériau Nitrocellulose
Porosité 0,2 μm
Contenu et stockage 30 kits d’empilements de transfert en 3 boîtes. Conserver à température ambiante.
Dimensions (LxW) Mini, 8 cm x 8 cm
Gamme de produits iBlot
Suffisant pour 30 transferts
Concept écologique Mise au rebut responsable
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • iBlot Transfer Stack, nitrocellulose, mini
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Ethylene glycol